Platina 10% on activated carbon hydrogenation catalyst, syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07339.0001EA 72.9 EUR
8.07339.0001 8.07339.9999 8.07339.0005
Platina 10% on activated carbon hydrogenation catalyst, syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Platina
Kaava: Pt
MW: 195,08 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011179
CAS-numero: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3088
ADR: 4.2,III
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 250 kg/m3
pH 2 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C