Fenyylifosfoni dikloridi, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18248.0100EA 127 EUR
8.18248.2500 8.18248.9999 8.18248.0100
Fenyylifosfoni dikloridi, Sigma-Aldrich®
Fenyylifosfoni dikloridi
Kaava: C₆H₅Cl₂OP
MW: 194,98 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002070
CAS-numero: 824-72-6
EINECS: 212-534-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 1 °C
Molar Mass 194.98 g/mol
Boiling Point 258 °C
Flash Point 204 °C
Refractive Index 1.5581 (25 °C, 589 nm)
Density 1.40 g/cm3 (20 °C)