Ammoniakkiliuos 5.0 M NH4OH (5.0N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
|
Vaara
|
Synonyms:
Ammoniakki
318612-2LEA
120.09
EUR
318612-2L
318612-500ML
Ammoniakkiliuos 5.0 M NH4OH (5.0N) mittaliuos, Fluka™
Ammoniakkiliuos
Kaava:
NH₃ MW: 35,05 g/mol Kiehumispiste: 38 °C Tiheys: 0,9-1.0 g/cm³ Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00066650 CAS-numero: 1336-21-6 ADR: 8,III |
Testitulosten erittely
Assay | 4.90 - 5.10 N |
Traceable to NIST SRM | effective |
Explosion Limit | 27 % |