8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
A1028-100GEA 797 EUR
A1028-100G A1028-5G A1028-25G
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Kaava: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299,35 g/mol
MDL numero: MFCD00003998
CAS-numero: 82-76-8
EINECS: 201-438-7