Silikageeli ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
10856.22EA 1680 EUR
10856.22 10856.14
Silikageeli ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Silikageeli
Kaava: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kiehumispiste: 2230 °C
Sulamispiste: 1710 °C
Tiheys: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011232
CAS-numero: 7631-86-9
EINECS: 238-878-4
Merck Index: 14,08493