Silikageeli 99.9%, jauhe 1,0 µm
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L16986.22EA 598 EUR
L16986.22 L16986.14
Silikageeli 99.9%, jauhe 1,0 µm
Silikageeli
Kaava: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kiehumispiste: 2230 °C
Sulamispiste: 1710 °C
Tiheys: 2,0
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011232
CAS-numero: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493