Rikkihiili ACS, Reag. Ph. Eur. analyyttinen reagenssi, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02214.1000EA 255 EUR
1.02214.1000
Rikkihiili ACS, Reag. Ph. Eur. analyyttinen reagenssi, Supelco®
Rikkihiili
Kaava: CS₂
MW: 76,14 g/mol
Kiehumispiste: 46,2 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –111,6 °C
Tiheys: 1,2632 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –30 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011321
CAS-numero: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 12,01859
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 2.1 g/l (20 °C)
Melting Point -111.6 °C
Molar Mass 76.13 g/mol
Boiling Point 46.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 398 hPa (20 °C)
Flash Point -30 °C
Explosion Limit 1 - 60 %(V)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 95 °C
Evaporation number 1.8