Zirkonium(IV)oksidi, Patinal®
Toimittaja: Merck
1.08614.0100EA 0 EUR
1.08614.0100 1.08614.1000
Zirkonium(IV)oksidi, Patinal®
Zirkonium(IV)oksidi
Kaava: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Kiehumispiste: 4300 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2680 °C
Tiheys: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011310
CAS-numero: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180