Osmiumtetraoksidi 99.8% (≥74.4% Os) (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
12103.03EA 482 EUR
12103.03 12103.48 12103.01 12103.02
Osmiumtetraoksidi 99.8% (≥74.4% Os) (metals basis)
Osmiumtetraoksidi
Oxidation, catalyst in Sharpless dihydroxylations
Kaava: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Kiehumispiste: 130 °C
Sulamispiste: 40,6 °C
Tiheys: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011150
CAS-numero: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 2471
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,06962