Osmiumtetraoksidi
Toimittaja: Molekula
|
Vaara
|
MOLE11841630-1GEA
0
EUR
MOLE11841630-1G
Osmiumtetraoksidi
Osmiumtetraoksidi
Kaava:
O₄Os MW: 254,23 g/mol Kiehumispiste: 130 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 40 °C Tiheys: 1,04 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011150 CAS-numero: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 UN: 2471 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,07024 |