Iron selenide ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
31112.18EA 2040 EUR
31112.18 31112.09
Iron selenide ≥99.9% (metals basis)
Iron selenide
Kaava: FeSe
MW: 134,81 g/mol
Sulamispiste: 965 °C
Tiheys: 4,72 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016085
CAS-numero: 1310-32-3
EINECS: 215-177-1
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04103