1-Naphthaldehyde 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO128091000EA 95.9 EUR
ACRO128091000 ACRO128090025 ACRO128095000
1-Naphthaldehyde 95%
1-Naphthaldehyde
Kaava: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Kiehumispiste: 160…161 °C (15 mmHg)
Sulamispiste: 1…2 °C
Tiheys: 1,15 g/cm³
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004003
CAS-numero: 66-77-3
EINECS: 200-633-4
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6500 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %