2-Naftaldehydi 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO128101000EA 482 EUR
ACRO128101000 ACRO128100250 ACRO128100050
2-Naftaldehydi 98%
2-Naftaldehydi
Kaava: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Kiehumispiste: 160 °C (19 mmHg)
Sulamispiste: 58…62 °C
Leimahduspiste: >100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004094
CAS-numero: 66-99-9
EINECS: 200-640-2
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %