2-Naftaldehydi ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B25157.14EA 257 EUR
B25157.14 B25157.22 B25157.06
2-Naftaldehydi ≥98%
2-Naftaldehydi
Kaava: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Kiehumispiste: 160 °C (19 mmHg)
Sulamispiste: 59…62 °C
Tiheys: 1,0775 g/cm³ (99 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004094
CAS-numero: 66-99-9
EINECS: 200-640-2