2-Naftaldehydi
Toimittaja: Molekula
MOLE40933039-25GEA 133 EUR
MOLE40933039-25G
2-Naftaldehydi
2-Naftaldehydi
Kaava: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Kiehumispiste: 160 °C (13 mmHg)
Sulamispiste: 57…60 °C
Tiheys: 1,0775 g/cm³ (99 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004094
CAS-numero: 66-99-9
EINECS: 200-640-2