1,4-Naftaleenidikarboksyylihappo 98+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L20249.22EA 548 EUR
L20249.22 L20249.14
1,4-Naftaleenidikarboksyylihappo 98+%
1,4-Naftaleenidikarboksyylihappo
Kaava: C₁₂H₈O₄
MW: 216,19 g/mol
Sulamispiste: 321…325 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014312
CAS-numero: 605-70-9
EINECS: 210-094-7