1-kloorinaftaleeni tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, Technical Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A15029.18EA 62.9 EUR
A15029.18 A15029.0B A15029.30
1-kloorinaftaleeni tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, Technical Grade
1-kloorinaftaleeni
Kaava: C₁₀H₇Cl
MW: 162,62 g/mol
Kiehumispiste: 259 °C
Sulamispiste: ∼–8 °C
Tiheys: 1,194
Leimahduspiste: 121 °C (249 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003874
CAS-numero: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02168