These economical, robust and waterproof pH meters are supplied in complete, ready to use kits that incorporate a robust carry case, electrode and temperature sensor with different cable lengths and buffers.
- IP 67 -kotelointiluokan vaatimusten mukainen vedenpitävä kotelo, suuri näyttö ja helppokäyttöinen näppäimistö
- Automaattinen lämpötilakompensointi
- 50 tietueen tarkasteltava muisti
- Pariston kesto 1 000 tuntia, automaattinen sammutustoiminto (30 minuutin käyttämättömyyden jälkeen)
- Elektrodin poikkeaman tunnistus, näytön lukemien automaattinen lukitus- ja pitotoiminto
Additional functions of pH 110 M:
- Extended memory capacity (250 data sets)
- Waterproof USB port for transferring data to a PC (no software required)
- Real time clock for saved data
- Recalibration reminder (selectable from 0 to 60 days)
Designed for quick, accurate measurements in various applications in industries, laboratories or in the field.
Takuu: 3 vuotta instrumenteille ja 6 kuukautta elektrodeille, antureille ja kaapeleille
Tilaustiedot: Toimitetaan kantolaukussa, mukana 1 metrin kaapeli, pH/°C-anturi ja kalibrointipuskurit (4,01/7,00/10,00).