VWR® CO 310/CO 310 M, Johtokykymittari, kädessä pidettävä
Toimittaja: VWR
VWR®
663-0342EA 834 EUR
663-0342 663-0341 663-0165 663-0340 663-0164
VWR® CO 310/CO 310 M, Johtokykymittari, kädessä pidettävä
Sähkökemiamittarit Johtokykymittarit
These portable, economical meters can simultaneously measure conductivity, specific conductance, salinity, TDS (Total Dissolved Solids) and temperature.
  • IP 67 -luokiteltu vedenpitävä kotelo, suuri näyttö ja helppokäyttöinen näppäimistö
  • Automaattinen lämpötilakompensointi
  • 50 / 250 tiedoston tarkasteltava muisti
  • Pariston käyttöikä 500 / 1000 tuntia, automaattinen virrankatkaisutoiminto (kun laite ollut käyttämättömänä 30 min)
  • Elektrodin poikkeaman tunnistus, näytön lukemien automaattinen lukitus ja pito
Additional functions of CO 310 M:
- Extended memory capacity (250 data sets)
- Waterproof USB port for transferring data to a PC (no software required)
- Real time clock for saved data
- Recalibration reminder (selectable from 0 to 60 days)
Designed for quick, accurate measurements in various applications in the field.
Takuu: 3 vuotta laitteille ja 6 kuukautta elektrodeille/antureille/kaapeleille
Toimitustiedot: Toimitetaan kantolaukussa, mukana 1 tai 4 m kaapeli ja johtokyky-/°C-anturi.