These precise instruments measure dissolved oxygen in % and ppm (mg/l) and temperature. A built-in microprocessor stores, calculates, and compensates for all parameters related to DO determinations.
- IP 67 -luokiteltu vedenpitävä kotelo, suuri näyttö ja helppokäyttöinen näppäimistö
- Automaattinen lämpötilakompensointi
- 50 tiedoston tarkasteltava muisti
- Pariston käyttöikä 500 / 1000 tuntia, automaattinen virrankatkaisutoiminto (kun laite ollut käyttämättömänä 30 min)
- Elektrodin poikkeaman tunnistus, näytön lukemien automaattinen lukitus ja pito
Additional functions of DO 210 M:
- Extended memory capacity (250 data sets)
- Waterproof USB port for transferring data to a PC (no software required)
- Real time clock for saved data
- Recalibration reminder (selectable from 0 to 60 days)
Takuu: 3 vuotta laitteille ja 6 kuukautta elektrodeille/antureille/kaapeleille
Tilaustiedot: Toimitetaan kantolaukussa, mukana 1 tai 4 m kaapeli, polarografinen DO-anturi ja 6 kierrettävää varakorkkikalvoa.