Naftaleeni, Supelco®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ100
84679-1GEA 41.6 EUR
84679-1G 84679-250MG
Naftaleeni, Supelco®
Naftaleeni
Kaava: C₁₀H₈
MW: 128,17 g/mol
Kiehumispiste: 218 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 79…82 °C
Tiheys: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 79 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001742
CAS-numero: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/92/26837292.jpg