1,7-Dimetyylinaftaleeni
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20767000EA 164 EUR
EHERC20767000
1,7-Dimetyylinaftaleeni
1,7-Dimetyylinaftaleeni
Kaava: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Kiehumispiste: 263 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –13 °C
Tiheys: 1,0115 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00060884
CAS-numero: 575-37-1
EINECS: 209-382-5