2,3-Dimetyylinaftaleeni ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L08386.06EA 499 EUR
L08386.06 L08386.03
2,3-Dimetyylinaftaleeni ≥97%
2,3-Dimetyylinaftaleeni
Kaava: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Kiehumispiste: 265…268 °C
Sulamispiste: 103…106 °C
Tiheys: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004119
CAS-numero: 581-40-8
EINECS: 209-463-5