Tetrahydrofuraani 99.8% unstabilised HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO268295000EA 141 EUR
ACRO268295000 TICI26829-0010 TICI26829-0010-4 ACRO268290025 ACRO268290010
Tetrahydrofuraani 99.8% unstabilised HPLC-analytiikkaan
Tetrahydrofuraani
Kaava: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kiehumispiste: 66 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –108,4 °C
Tiheys: 0,88 g/cm³
Leimahduspiste: –21 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005356
CAS-numero: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.8 %
UV at 230 nm A: ≤0.5
UV at 240 nm A: ≤0.26
UV at 250 nm A: ≤0.1
UV at 260 nm A: ≤0.05
UV at 270 nm A: ≤0.04
UV at 280 nm A: ≤0.02
Wavelength at 1 A.U. ≤215 nm
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0006 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
Peroxides ≤0.0075 %