Tetrahydrofuraani, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08110.0500EA 119 EUR
1.08110.0500 1.08110.2500
Tetrahydrofuraani, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Tetrahydrofuraani
Kaava: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kiehumispiste: 66 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –108,5 °C
Tiheys: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –21,5 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005356
CAS-numero: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -108.5 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 65 - 66 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 173 hPa (20 °C)
Flash Point -20 °C
Explosion Limit 1.5 - 12.4 %(V)
Density 0.89 g/cm³ (20 °C)
pH 7 - 8 (200 g/L, H₂O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Saturation Concentration 557 g/m³ (20 °C) Air
Evaporation Number 2.3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid