2-Fluoripyridiini ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A11627.09EA 97.3 EUR
A11627.09 A11627.30 A11627.14 A11627.22
2-Fluoripyridiini ≥99%
2-Fluoripyridiini
Kaava: C₅H₄FN
MW: 97,09 g/mol
Kiehumispiste: 124…126 °C
Tiheys: 1,129
Leimahduspiste: 24 °C (75 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006224
CAS-numero: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
UN: 1993
ADR: 3,III