2-Aminopyridiini
Toimittaja: Molekula
MOLEM71719173EA 120 EUR
MOLEM71719173
2-Aminopyridiini
2-Aminopyridiini
Kaava: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Kiehumispiste: 210,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 50…52 °C
Tiheys: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006312
CAS-numero: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472