Pyridiini 99+% for spectroscopy
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO386560010EA 295 EUR
ACRO386560010 ACRO386560250 ACRO386562500
Pyridiini 99+% for spectroscopy
Pyridiini
Kaava: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Kiehumispiste: 115 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –42 °C
Tiheys: 0,978 g/cm³
Leimahduspiste: 17 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011732
CAS-numero: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08153
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 310 nm A: ≤1
UV at 335 nm A: ≤0.301
UV at 340 nm A: ≤0.097
UV at 345 nm A: ≤0.022
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %