4-Vinyylipyridiini
Toimittaja: Molekula
MOLEM49800010EA 62.3 EUR
MOLEM49800010
4-Vinyylipyridiini
4-Vinyylipyridiini
Kaava: C₇H₇N
MW: 105,14 g/mol
Kiehumispiste: 121 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –39 °C
Tiheys: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 48 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00006447
CAS-numero: 100-43-6
EINECS: 202-852-0
UN: 3073
ADR: 6.1,II