3-Klooritiofeeni
Toimittaja: Molekula
MOLEM32585806EA 94.3 EUR
MOLEM32585806
3-Klooritiofeeni
3-Klooritiofeeni
Kaava: C₄H₃ClS
MW: 118,59 g/mol
Kiehumispiste: 133…135 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,276 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00043887
CAS-numero: 17249-80-8
UN: 1992
ADR: 3,III