3-Joditiofeeni 96% stabiloitu

Varoitus


Stabilization: Stabilised with copper

L17581.03EA 153 EUR
L17581.03 L17581.06
3-Joditiofeeni 96% stabiloitu
3-Joditiofeeni
Kaava: C₄H₃IS
MW: 210,04 g/mol
Kiehumispiste: 77 °C (11 mmHg)
Tiheys: 2,060
Leimahduspiste: 78 °C (172 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00037901
CAS-numero: 10486-61-0
EINECS: 234-009-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR