  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Mikrolevyjen lämpösulkijat
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/42/18989542.jpg
VWR:n tarjoamat manuaaliset, puoliautomaattiset sekä täysautomaatioon soveltuvat mikrolevyjen lämpösulkijat (Heat Sealers) on suunniteltu toistettavien tulosten saavuttamiseksi aplikaatioissa, joissa mikrolevyt vaativat sulkijakalvoa. Oikeat vaihtoehdot löytyvät sekä 96- että 384-kuoppalevyille laitteisiin myytävien lisävarusteiden avulla. Lisäksi sulkijat lisäävät työrurvallisuuutta sekä työergonomiaa sulkijoiden kanssa työskennellessä.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (732-0996)
Toimittaja:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus:   Lämpösuljetut kuoppalevyt suojaavat näytteitä entistä paremmin mm. säilytyksessä (lyhyt- ja pitkäaikainen) ja PCR-reaktioissa. ALPS™ 50V on manua...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus:   Kuoppalevyjen lämpösulkija ALPS™ 3000 on nopea ja pienikokoinen kuumasaumaaja, joka robottiyhteensopivuuden ansiosta soveltuu erinomaisesti suurien nä...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Corning Life Science
Kuvaus:   Axygen® PlateMax® semi automatic plate sealer is ideal for the low-to-medium throughput laboratory that requires uniform and consistent sealing of mic...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MATRAB-0400)
Toimittaja:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus:   Use of the ALPS™ 30 manual heat sealer protects samples from evaporation and contamination when performing PCR or sample storage. Perfect for sealing ...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  EPPENDORF
Kuvaus:   The Eppendorf HeatSealer Family offers reliable and effective sealing of a variety of plates. When working with plates, only a tight and reproducible ...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5