Hait: Kuumasaumaajat
Pöytämalliset kuumasaumaajat, joilla suljet erikokoiset pussit nopeasti ja helposti.<br />Lämpösaumaaja pakkaa näytteet tai steriilit tuotteet ilmatiiviisti.
Pöytämalliset kuumasaumaajat, joilla suljet erikokoiset pussit nopeasti ja helposti.
Lämpösaumaaja pakkaa näytteet tai steriilit tuotteet ilmatiiviisti.
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (129-1160)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Quickly and efficiently seal PP or PE bags, sheets or flat tubing from 0,01 to 0,8 mm thick.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: TUTTNAUER
Kuvaus: Impulse sealing unit for sealing of medical products. Sterilisation of medical instruments is a critically important activity in medicine and dentistr...
Toimittaja: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Kuvaus: Heat sealer, bag, Electronic
Tuoteluettelon nro: (710-1665)
Toimittaja: Local
Kuvaus: Kuumasaumaaja, lääketieteellinen, Audion 300 MHS
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: HULME MARTIN HEAT SEALERS LTD
Kuvaus: Heat sealer, bag, SuperSeal Impulse, hand operated, Superseal Impulse, HM 3000 CD
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom