Ethyl palmitoleate
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM10008204-500EA 809 EUR
CAYM10008204-500 CAYM10008204-10 CAYM10008204-100 CAYM10008204-50
Ethyl palmitoleate
Ethyl palmitoleate
Kaava: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282,47 g/mol
MDL numero: MFCD00056314
CAS-numero: 56219-10-4
EINECS: 260-065-8