(1R)-(-)-Camphorquinone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
B24092.03EA 72.4 EUR
B24092.03
(1R)-(-)-Camphorquinone ≥98%
(1R)-(-)-Camphorquinone
Kaava: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Sulamispiste: 197…202 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00082863
CAS-numero: 10334-26-6