(±)-2-Chloropropionyl chloride 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO295160250EA 37.7 EUR
ACRO295160250 ACRO295165000 ACRO295161000
(±)-2-Chloropropionyl chloride 95%
(±)-2-Chloropropionyl chloride
Kaava: C₃H₄Cl₂O
MW: 126,97 g/mol
Kiehumispiste: 109…111 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –71 °C
Tiheys: 1,3 g/cm³
Leimahduspiste: 34 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000862
CAS-numero: 7623-09-8
EINECS: 231-540-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %