Alumiinilitiumhydridi 1 M in THF, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
199498000.EA 273 EUR
199498000. 199491000.
Alumiinilitiumhydridi 1 M in THF, AcroSeal™
Alumiinilitiumhydridi
Kaava: H₄AlLi
MW: 37,95 g/mol
Leimahduspiste: –17 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011075
CAS-numero: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1411
ADR: 4.3,I
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Turbid grey Solution
Titration Iodometric 3.9 to 4.5 % (as LiAlH4)