Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane) syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.13755.0005EA 292 EUR
8.13755.0005 8.13755.9999 8.13755.0001
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane) syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane)
Kaava: C₂₄H₃₂O₈
MW: 448,51 g/mol
MDL numero: MFCD00005101
CAS-numero: 14174-09-5
EINECS: 238-027-7
Order Now
Testitulosten erittely
Melting Point 100 - 103 °C
Molar Mass 448.52 g/mol