1,1-Dimethylguanidinium sulphate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO408350100EA 58 EUR
ACRO408350100 ACRO408350500 ACRO408351000
1,1-Dimethylguanidinium sulphate 98%
1,1-Dimethylguanidinium sulphate
Kaava: C₆H₂₀N₆O₄S
MW: 272,33 g/mol
Sulamispiste: 280 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013131
CAS-numero: 598-65-2
EINECS: 209-946-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %