TLC-levyt, silikageeli 60G, lasitausta
Toimittaja: Merck
1.00390.0001EA 174 EUR
1.00390.0001 1.00384.0001
TLC-levyt, silikageeli 60G, lasitausta
TLC-levyt
Erittäin kestävät levyt, joissa on kipsiä sidosaineena, ovat täysin kansainvälisen farmakopean (Ph Eur ja USP) vaatimusten mukaiset.
Farmakopean TLC-monografioissa viitataan tavallisesti silika G:tä (sidosaineena kipsi) tai silika H:tä (ei vieraita sidosaineita) sisältäviin tuotteisiin. Eurooppalaisessa farmakopeassa (Ph Eur) kuvataan noin 200 näihin levyihin liittyvää monografiamenetelmää*. Nämä uudet silikageeli 60G -levyt ovat täysin kansainvälisen farmakopean vaatimusten mukaiset. Niitä suositellaan sellaisiin laaduntarkistus- ja -varmistuslaboratorioihin, joissa käytetään vanhempia, eurooppalaisen farmakopean mukaisia monografiamenetelmiä (TLC-levyissä on sidosaineena kipsiä) ja jotka eivät halua vaihtaa perinteisiin, orgaanisia sidosaineita sisältäviin Merck TLC-levyihin. Merck perinteiset TLC-levyt täyttävät eurooppalaisen farmakopean kipsiä sisältävien G-levyjen suorituskykytestauksen vaatimukset, vaikka niissä käytetään moderneja orgaanisia sidosaineita. Tällä hetkellä monet asiakkaat käyttävät perinteisiä TLC-levyjä kipsilevyjen sijaan, ja siksi monet monografiat onkin päivitetty vastaamaan tätä muutosta.
* Yhdysvaltain farmakopea (USP) ei erottele TLC-levyjä sen mukaan, sisältävätkö ne kipsiä vai orgaanista sidosainetta, joten Merck tavallisia levyjä voi käyttää aina.