HPLC-kolonni, Chromolith® HighResolution RP-18e
Toimittaja: Merck
Chromolith®
1.52022.0001EA 969 EUR
1.52022.0001 1.52023.0001 1.52020.0001 1.52025.0001 1.52021.0001
HPLC-kolonni, Chromolith® HighResolution RP-18e
Kromatografiakolonnit
Huokostilavuus: 2,9 ml/g.
  • Tehokas erottelu alhaisemmalla vastapaineella, monoliittinen rakenne
  • Entistä symmetrisemmät piikit
  • Soveltuu yleisimpiin HPLC/UHPLC/LC-MS-laitteisiin
  • Vastapaine on 2 kertaa alhaisempi kuin partikkeleilla pakatuissa kolonneissa
  • Kestää käytössä 30% pitempään kuin partikkeleilla pakatut kolonnit
Makrohuokoskoko: 1,15 μm.
Mesohuokoskoko: 15 nm.
Pinta-ala: 250 m²/g.