Suodatinkärjet
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
613-0991EA 95 EUR
613-0991 613-0988 613-0986 613-0984 613-0987 613-0989 613-0985 613-0992
Suodatinkärjet
Pipetinkärjet
Kirkasta polypropeenia, steriili.
  • Steriloidut E-beam-kärjet eivät sisällä DNA:ta, DNAasia, RNAasia, pyrogeenejä, PCR-estäjiä eivätkä endotoksiineja
  • Kestävät, jäljitettävät telineet on helppo nostaa niiden ergonomisista pidikkeistä
  • Telineet sisältävissä täyttölaatikoissa on taitettava lukko yhdellä kädellä avaamista ja sulkemista varten. Niiden käännettävä, läpällinen, tiivisteellinen ja napsauttamalla lukittava kansi tekee telineistä vakaita
Varoitus: SC: yksikanavainen pipetti; MC: monikanavainen pipetti
Jos haluat tarkempia tietoja soveltuvuudesta, ota yhteys Avantor:n asiakaspalveluun.