HPLC-kolonni, Chromolith® NH?
Toimittaja: Merck
Chromolith®
1.52027.0001EA 678 EUR
1.52027.0001 1.52030.0001 1.52028.0001 1.52026.0001
HPLC-kolonni, Chromolith® NH?
Kromatografiakolonnit
Valmistettu erittäin huokoisesta monoliittisesta silikasta, jossa on ainutlaatuinen bimodaalinen huokosrakenne. Siksi erottelu on tehokasta alhaisessa vastapaineessa. Nämä kolonnit kestävät pitkään pH-alueella 2,5–7,5, suurella matriisitoleranssilla ja analyysinopeudella. Tekniset tiedot.
Aminofaasien tärkein käyttötarkoitus on hiilihydraattien (mono- ja disakkaridien, kuten fruktoosin, glukoosin, sakkaroosin, maltoosin ja laktoosin), anionien ja orgaanisten happojen erottelu. Kolonneja voi käyttää normaalifaasin kromatografiassa, käänteisfaasin kromatografiassa ja heikon anioninvaihdon erottelussa.
  • Makrohuokoskoko: 2 µm
  • Mesohuokoskoko: 13 nm (130 Å)
  • Huokostilavuus: 1 ml/g
  • Kokonaishuokostilavuus: 3,2 ml/g
  • Pinta-ala: 300 m²/g
  • Pintamateriaali: aminopropyyli
Aminofaasien tärkein käyttötarkoitus on hiilihydraattien (mono- ja disakkaridien, kuten fruktoosin, glukoosin, sakkaroosin, maltoosin ja laktoosin), anionien ja orgaanisten happojen erottelu. Kolonneja voi käyttää normaalifaasin kromatografiassa, käänteisfaasin kromatografiassa ja heikon anioninvaihdon erottelussa.
Makrohuokoskoko: 2 µm
Mesohuokoskoko: 13 nm (130 Å)
Huokostilavuus: 1 ml/g
Kokonaishuokostilavuus: 3,2 ml/g
Pinta-ala: 300 m²/g
Pintamateriaali: aminopropyyli