Kaapimet, elintarviketeollisuuteen
Toimittaja: Bürkle
BURK8300-4011EA 12.6 EUR
BURK8300-4011 BURK8300-4010
Kaapimet, elintarviketeollisuuteen
Kaapimet
These scrapers made of white PP are ideal for use with foodstuffs.
  • Autoclavable up to 121 °C for max. 20 min.
  • With fixed handle