Kauhat, täyttökauhat elintarvikekäyttöön
Toimittaja: Bürkle
BURK8300-5012EA 24.9 EUR
BURK8300-5012 BURK8300-5010 233-0195
Kauhat, täyttökauhat elintarvikekäyttöön
Kauhat
PP, white. These durable scoops are ideal for use in food processing, agriculture, fish farming, sampling and veterinary use.
  • Easy to clean
  • Smooth, non stick surface
  • Autoclavable at 121 °C