Visuaaliset väritestit, Supelco®
Toimittaja: Merck
MQuant®
1.11142.0001EA 100 EUR
1.11142.0001
Visuaaliset väritestit, Supelco®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
MQuant® titrimetriset ja kolorimetriset menetelmät.
  • Tulokset saadaan noin minuutissa
  • Helppo käyttää
  • Sovelluksen mukaiset mittausalueet
  • Kannettava
  • Saatavissa paljon erilaisia edullisia täyttöpakkauksia
Toimitustiedot: Jokainen testipakkaus sisältää kaikki tarvittavat reagenssit, kyvetit, väriasteikon sekä selkeät käyttöohjeet