MQuant™-testiliuskat, Supelco®
Toimittaja: Merck
MQuant®
1.10011.0001EA 45.9 EUR
1.10011.0001 1.10337.0001 1.10011.0002 1.10081.0001
MQuant™-testiliuskat, Supelco®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
MQuant® (MQ) -testiliuskat ovat kuin kannettava laboratorio muutaman neliömillimetrin muoviliuskalla. Seulontamenetelmänä ne antavat nopean yleiskuvan tilanteesta käyttäjälle, joka voi helposti ratkaista, millaisia lisäanalyysejä mahdollisesti tarvitaan. Näin voidaan säästää sekä aikaa että resursseja. Liuska on biologisesti hajoavaa polyesterikalvoa. Reagenssipitoisuus reaktioalueilla on niin pieni, että jätteiden hävittäminen on vaivatonta.
  • Helppokäyttöinen: kasta liuska näytteeseen, lisää tarvittaessa reagenssi, odota ja vertaa värikarttaan
  • Turvallinen: useimpiin testeihin ei tarvita lisäreagensseja
  • Nopeat tulokset 2 minuutissa mahdollistavat nopeat päätökset
  • Kannettava: voidaan käyttää laboratoriossa ja sen ulkopuolella