Reagenssityynyt, Rauta, reagenssit Hach®-laitteisiin
Toimittaja: Avantor
VWR®
85607.620EA 26 EUR
85607.620 85606.620 85607.680
Reagenssityynyt, Rauta, reagenssit Hach®-laitteisiin
Ympäristöanalytiikan pikatestit
VWR® powder pack reagents are designed to be used on laboratory and portable photometers with 16 mm cell capability. No calibration data is necessary. The pillows, individually sealed in aluminium foil packs, are unaffected by ambient conditions and contain pre-measured powder reagents for accuracy, convenience and great solubility.
  • Tarkkoja
  • Nopeita ja käteviä, liukenevat nopeammin kuin tabletit, pitkä säilytysaika
  • Kalibrointia ei tarvita
  • Käsitellään samoin kuin Hach®-reagensseja