Puolimaski, hiukkasia suodattava, FFP1/FFP2/FFP3, Aura™ 9300+
Toimittaja: 3M
Aura™
111-0717EA 119 EUR
111-0717 111-0716 111-2198 111-0684 111-2201 111-2534 111-0713 111-0715 MMMA9332PLUSCS 111-0714
Puolimaski, hiukkasia suodattava, FFP1/FFP2/FFP3, Aura™ 9300+
Hengityssuojaimet Kertakäyttöiset hengityssuojaimet Hengityssuojaimet
Nerokas 3-paneelirakenne sopii monenlaisiin kasvojen muotoihin ja kokoihin.
  • Filtteriteknologia, jossa on alhainen hengitysvastus ja silti erinomainen suodatusteho. Erittäin mukava käyttää.
  • Cool Flow™-venttiili estää lämmön kertymistä tehokkaasti, poistaa uloshengitetyn ilman ja vähentää silmälasien ja suojalasien huurtumista
  • Leukakappale helpottaa pukemista ja auttaa säätämään istuvuuden sopivaksi
  • Taittuu litteäksi: helppo varastoida käyttöjen välillä
  • Muotoiltu nenäpaneeli helpottaa silmälasien ja suojalasien käyttöä
Sertifikaatit: EN 149:2001+A1:2009
Varoitus: *Yhdenkoon