Hait: Lasipintaiset mikrolevyt
VWR:n kokoelmasta löydät lasilla pinnoitetut mikrolevyt sekä lasi-sisäkkeiset/lasi-inserttiset mikrolevyt inerttiä ja reagoimatonta alustaa vaativiin sovelluksiin sekä high-through-put screenauksiin. Levyjen kuoppaformaatit alkavat 96:sta kuopasta ja yltävät aina 1536-kuoppaformaattiin asti
VWR:n kokoelmasta löydät lasilla pinnoitetut mikrolevyt sekä lasi-sisäkkeiset/lasi-inserttiset mikrolevyt inerttiä ja reagoimatonta alustaa vaativiin sovelluksiin sekä high-through-put screenauksiin. Levyjen kuoppaformaatit alkavat 96:sta kuopasta ja yltävät aina 1536-kuoppaformaattiin asti
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: 96-paikkaisia järjestelmiä (Ritter)lasisisäkkeillä. Käytetään kombinatorisessa kemiassa, kun puhdas polypropeeniblokki ei ole tarpeeksi reagoimaton. S...
Toimittaja: HIRSCHMANN
Kuvaus: Highly pure, chemically inert aluminium plate for individual glass inserts. Translucent plastic cover included.
Toimittaja: HIRSCHMANN
Kuvaus: Microplate, untreated, kiinteät lasisisäkkeet, kemiallisesti reagoimaton, Kuoppien määrä: 96, PP, HTS-mikrolevy, 96-kuoppainen levy, jossa kiinteät lasisisäkkeet, kemiallisesti reagoimaton
Tuoteluettelon nro: (391-1972)
Toimittaja: HIRSCHMANN
Kuvaus: Microplate, untreated, with fixed glass inserts, ~50 µl, Kuoppien määrä: 1536, PP, HTS-mikrolevy, 1536-kuoppainen levy, jossa kiinteät lasisisäkkeet, kemiallisesti reagoimaton
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom